missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pitofenone hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16487097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Code produit. 16487097

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY110389

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Pitofenone hydrochloride, a spasmolytic compound, inhibits the acetylcholinesterase (AChE) activity from bovine erythrocytes and from electric eel with Kis of 36 and 45 μM, respectively.

Pitofenone hydrochloride, a spasmolytic compound, inhibits the acetylcholinesterase (AChE) activity from bovine erythrocytes and from electric eel with Kis of 36 and 45 μM, respectively.

Spécification

Chemical Name or Material Pitofenone hydrochloride
CAS 1248-42-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H26ClNO4
Quantity 5 mg
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (247.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (206.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl[H].O=C(C1=CC=C(C=C1)OCCN2CCCCC2)C3=C(C=CC=C3)C(OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 403.9
Formula Weight 403.9
Percent Purity 99.48%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis