missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Plunger for Acura™ Capillary Micropipettes
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 5 μL
100 to 200 μL
Color:
Red
Steel
Unit Size:
Pack of 5
Description
- Stainless steel construction.
- ETFE tip for chemical resistance.
- Matching cap and tip color code.
Order Info
dimColor
Specifications
Specifications
| Volume (Metric) | 100 to 200 μL |
| Color | Red |
| Quantity | 5/Pk. |
| Product Type | Spare Plunger with Glass Capillaries |
| For Use With (Equipment) | Acura Capillar 846 MicroPipette |
| Material | Stainless Steel, ETFE |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto