missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pirimicarb-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6) |
| CAS | 1015854-66-6 |
| Molecular Formula | C11 2H6 H12 N4 O2 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N,N-di(methyl-d3)-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (ACI), 2-(Dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl N,N-di(methyl-d3)carbamate (ACI), Pirimicarb-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamic acid 2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester, Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6) |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.32 |
| Formula Weight | 244.1806 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?