missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford PIPES, Disodium Salt
Click to view available options
Quantity:
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
pKa (25°C): 6.8 The working pH range in aqueous solution is 6.5-7.5.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | PIPES, Disodium Salt |
| CAS | 76836-02-7 |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | C8H16N2Na2O6S2 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido