missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431138
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
25mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16431138

missing translation for 'mfr': Medchem Express HYB1896B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is a bisquinoline antimalarial agent. Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate can be used in antimalarial research in combination with Artemisinin.

Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is a bisquinoline antimalarial agent. Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate can be used in antimalarial research in combination with Artemisinin.

Spezifikation

Chemical Name or Material Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate
Physical Form Solid
CAS 915967-82-7
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information H2O : 6 mg/mL (6.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.00 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=C2C(N3CCN(CCCN4CCN(C5=CC=NC6=CC(Cl)=CC=C56)CC4)CC3)=CC=NC2=C1.OP(O)(O)=O.[4].[4 H2O]
Molecular Weight (g/mol) 999.6
Formula Weight 999.6
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt