missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pioglitazone Hydrochloride, TRC

Product Code. 30041281
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30041281 100 mg 100mg
18063430 1 g 1g
18043430 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30041281 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP471000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 112529-15-4
Molecular Formula C19 H20 N2 O3 S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 392.9
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, monohydrochloride, (±)-, 5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione hydrochloride, AD 4833, Actos, Glutazone, Pioglitazone hydrochloride, Piomed, Poze, U 72107A
IUPAC Name 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione;hydrochloride
SMILES Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1

Spécification

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
Formula Weight 392.0961
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Pioglitazone Hydrochloride
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.