missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tris

Product Code. 10443415 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Packungsgröße:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
10443415 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10443415 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17926

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Perform a variety of protein and molecular biology methods. Thermo Scientific™ Pierce™ Tris is a standard Tris buffering reagent available in a 1kg pack.

Thermo Scientific™ Pierce Tris is a standard reagent for preparation of many molecular biology buffers.

Additional Information and Online Ordering

Thermo Scientific™ Pierce™ Tris is a standard reagent for preparation of many molecular biology buffers.

  • ≥99.8% pure
  • White crystalline powder
  • Optimal buffering between pH 7 and 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Product Type Tris
Purity ≥99.8%
Quantity 1 kg
Form Powder

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.