missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Picropodophyllin, MedChemExpress

Código de producto. 16426578
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426578

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY15494

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.

Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.

Especificaciones

Chemical Name or Material Picropodophyllin
CAS 477-47-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H22O8
Quantity 10 mg
Synonym AXL1717 Picropodophyllin PPP
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (120.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C=C4OCOC4=C3)[C@@H](C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)[C@@]21[H]
Molecular Weight (g/mol) 414.41
Formula Weight 414.41
Percent Purity 98.87%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado