missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eurofins DiscoverX PI3 Kinase (p110α (H1047R)/p85α) Mouse Protein

Artikelnummer. 17390714
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μg
250 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
250µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17390714

Brand: Eurofins DiscoverX 14787M

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length mouse p110α containing the mutation H1047R α and untagged, recombinant, full length mouse p85α, for use in Kinase Assays.

The H1047R substitution in p110α is associated with a number of human cancers. The residue is conserved between the human and mouse sequences. In vitro studies have shown that this mutation confers increased lipid kinase activity compared to wild type, and is able to induce oncogenic transformation.

GenBank BC089038 / GenBank NM_001077495

Tekniske data

Formulation mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molecular Weight (g/mol) 129 kDa (p110α(H1047R)) and 83.6 kDa (p85α)
Quantity 250 μg
Species Murine
Recombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His / Untagged
Expression System Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein Form Full-length
Purity or Quality Grade Combined ≥65%
Protein PI 3-Kinase (p110α(H1047R)/p85α), murine
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.