missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phytic Acid Dodecasodium Salt Hydrate, TRC

Código de producto. 30408948
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30408948 1 g 1g
30414061 5 g -
30414060 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30408948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3987131G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 123408-98-0
Molecular Formula C6H6Na12O24P6 . xH2O
Molecular Weight (g/mol) 941.83
Synonym Hexakis(Dihydrogen Phosphate) myo-Inositol Dodecasodium Salt Hydrate
IUPAC Name dodecasodium;(2,3,4,5,6-pentaphosphonatooxycyclohexyl) phosphate;hydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])O[C@@H]1[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-]

Especificaciones

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H18O24P6.12Na.H2O/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;;1H2/q;12*+1;/p-12/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;;;;;;;;
Formula Weight 941.6553
Chemical Name or Material Phytic Acid Dodecasodium Salt Hydrate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.