missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF23 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18406494 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18406494 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18406494 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP128746G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PHF23 Polyclonal antibody specifically detects PHF23 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen PHF23
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ16355, FLJ22884, hJUNE-1b, MGC2941, PDH-containing protein JUNE-1, PHD finger protein 23, PHD finger protein 23a
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 250 and 300 of human PHD finger protein 23 using the numbering given in entry NP_077273.2 (GeneID 79142).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 79142
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.