missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF10 Antibody (PCRP-PHF10-2A10), PerCP, Novus Biologicals™

Product Code. 18357504 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18357504 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18357504 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314153PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PHF10 Monoclonal antibody specifically detects PHF10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PHF10
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone PCRP-PHF10-2A10
Conjugate PerCP
Dilution Flow Cytometry
Formulation PBS
Gene Alias BAF45a, BAF45APHD zinc finger protein XAP135, BRG1-associated factor 45a, FLJ10975, MGC111009, PHD finger protein 10, XAP135BRG1-associated factor, 45-KD, A
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length humanPHF10protein (Uniprot: Q8WUB8)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 55274
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.