missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenyramidol Hydrochloride, LoGiCal

Codice prodotto. 30457473
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30457473 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30457473 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR3188.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Phenyramidol Hydrochloride
CAS 326-43-2
Analyte or Component Names Phenyramidol Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H14 N2 O . Cl H
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Abbolexin, Anabloc, Analexin, Betapirin, Elan, Fenyramidol hydrochloride, Firmalgil, IN 511, MJ 505, Miodar, NSC 17777, Phenylramidol hydrochloride, Phenyramidol hydrochloride, Vazalmin, Verbanol, Benzenemethanol, alpha-[(2-pyridinylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[(2-pyridinylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[(2-pyridylamino)methyl]-, hydrochloride (7CI), Benzyl alcohol, alpha-[(2-pyridylamino)methyl]-, monohydrochloride (6CI,8CI), alpha-[(2-Pyridylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2O.ClH/c16-12(11-6-2-1-3-7-11)10-15-13-8-4-5-9-14-13;/h1-9,12,16H,10H2,(H,14,15);1H
Solution Type Neat
SMILES Cl.OC(CNc1ccccn1)c2ccccc2
IUPAC Name 1-phenyl-2-(pyridin-2-ylamino)ethanol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 250.72
Quantity 10 mg
Formula Weight 250.0873 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.