missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenylhydrazine, TRC

Artikelnummer. 30011916
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30011916 500 g 500g
30003681 100 g 100g
18041420 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP335075500G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 100-63-0
Molecular Formula C6 H8 N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Synonym Hydrazine, phenyl-, Phenylhydrazine, Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
IUPAC Name phenylhydrazine
SMILES NNc1ccccc1

Spezifikation

Quantity 500 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Formula Weight 108.0687
Chemical Name or Material Phenylhydrazine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.