missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenoxybenzamine Hydrochloride, TRC

Product Code. 30416754
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30416754 50 mg
30414137 10 g
30415358 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30416754 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP22799050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 63-92-3
Molecular Formula C18 H22 Cl N O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 340.29
Synonym Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride
IUPAC Name N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2

Spécification

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
Formula Weight 339.1157
Chemical Name or Material Phenoxybenzamine Hydrochloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.