missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phe-Arg-Beta-naphthylamide Dihydrochloride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| InChI Formula | InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1 |
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 518.2 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Chemical Name or Material | Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?