missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGD2 Synthase/PTGDS Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18330916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18330916 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18330916 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300115AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PGD2 Synthase/PTGDS Polyclonal specifically detects PGD2 Synthase/PTGDS in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen PGD2 Synthase/PTGDS
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Beta-trace protein, cerebrin-28, EC 5.3.99.2, Glutathione-independent PGD synthase, glutathione-independent PGD synthetase, lipocalin-type prostaglandin D synthase, Lipocalin-type prostaglandin-D synthase, L-PGDS, PDS, PGD2, PGD2 synthase, PGDS2, PGDSLPGDS, prostaglandin D synthase, prostaglandin D2 synthase (21kD, brain), prostaglandin D2 synthase 21kDa (brain), Prostaglandin-D2 synthase, prostaglandin-H2 D-isomerase
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PGD2 Synthase/PTGDS (P41222; Met1-Gln190).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Mast Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5730
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.