missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
High-purity grade fluoropolymer—ideal for extremely critical applications. Enhanced burst strength. Withstands up to 206°C (500°F). Retains excellent mechanical strength even at elevated temperatures. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (English) Inner | 1/2 in. |
| Material | PFA |
| Diameter (English) Outer | 5/8 in. |
| Overall Length (Metric) | 50 ft. |
| Color | Clear |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?