missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PERQ2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18409112 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18409112 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18409112 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP212813AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PERQ2 Polyclonal antibody specifically detects PERQ2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PERQ2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp686J17223, FLJ23368, GRB10 interacting GYF protein 2, GRB10-interacting GYF protein 2, GYF domain containing 2, GYF2, KIAA0642DKFZp686I15154, PARK11, Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 11, PERQ amino acid rich, with GYF domain 2, PERQ amino acid rich, with GYF domain 3, PERQ amino acid-rich with GYF domain-containing protein 2, PERQ2, PERQ3, TNRC15, trinucleotide repeat containing 15, Trinucleotide repeat-containing gene 15 protein
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1249 and 1299 of human GRB10 Interacting GYF protein 2 using the numbering given in entry NP_001096616.1 (GeneID 26058).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 26058
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.