missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PERP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1630)
GREENER_CHOICE

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

£172.00 - £488.00

Specifica

Antigen PERP
Clone 24GB1630
Concentration 1.2 mg/mL
Content And Storage -20°C
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30276572
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA557568
100 μL
£488.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
30276108
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA557569
20 μL
£172.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descrizione

Descrizione

PERP Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow

The p53 tumor-suppressor gene integrates numerous signals that control cell life and death. Several novel molecules involved in p53 network, including Chk2, p53R2, p53AIP1, Noxa, PIDD, PID/MTA2, MTBP and PERP, were identified and their genes were cloned recently. PERP, also termed PIGPC1 and THW, is a plasma membrane protein. p53 binds to the promoter of PERP and transcriptionally activates PERP gene then the translated PERP protein mediates the p53 induced apoptosis. The expression of PERP causes cell death. PERP is a mediator of p53 induced apoptosis. PERP has sequence similarity to PMP-22/gas3 and is a new member of the PMP-22/gas3 family.
Specifica

Specifica

PERP
1.2 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q96FX8
64065
A synthesized peptide derived from human PERP (aa 165-193).
Antibody
24GB1630
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
PERP
1110017A08Rik; dJ496H19.1; HGNC:17637; KCP1; KCP-1; keratinocyte associated protein 1; keratinocyte-associated protein 1; keratinocytes associated protein 1; KRTCAP1; p53 apoptosis effector related to PMP22; p53 apoptosis effector related to PMP-22; p53 apoptosis-associated target; p53-induced protein PIGPC1; PERP; PERP, TP53 apoptosis effector; PIGPC1; RP3-496H19.1; THW; Transmembrane protein THW
PERP
Primary
Affinity chromatography
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato