missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentachloronitrobenzene 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30310525
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30310525 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30310525 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011009AC
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Quintozene
CAS 82-68-8
Analyte or Component Names Quintozene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C6 Cl5 N O2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Quintozene, Pentachloronitrobenzene, Benzene, 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro-, Benzene, pentachloronitro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-nitrobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachloronitrobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachloronitrobenzene, Avicol (pesticide), Batrilex, Botrilex, Brassicol, Brassicol 75, Brassicol Super, Chinozan, Fartox, Folosan, Fomac 2, GC 3944-3-4, Kobutol, Korsikol, Marisan forte, NSC 58427, Nitropentachlorobenzene, PCNB, Pentagen, Phomasan, Plantacol, Quinosan, Quintozen, RTU 1010, RTU PCNB, Terrachlor, Terraclor, Terraclor 30G, Terrafun, Terrazan, Terrazan F, Tilcarex, Tritisan
InChI Formula InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzene
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 295.33
Quantity 1 mL
Formula Weight 292.8372 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.