missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ PELTOR™ 28 dB Earmuffs
Description
- Slim hearing protector ideal for use in forestry, sawmills and industry
- Earmuff cup has a recess at the top making it a more comfortable fit with Safety Helmets
- Wide, comfortable sealing rings are filled with a unique combination of fluid and foam, providing optimum sealing and ideal comfort even during long periods of use
- Earcup pivot points tilt for optimum comfort and efficiency
- Variety of helmet attachment for helmet mounting
Specifications
Specifications
| Color | Orange |
| For Use With (Application) | Forestry, sawmills, industry |
| Model | H31P3E 300 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 28 dB |
| Product Type | Helmet Mounted Ear Muffs |
| Dielectric | No |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?