missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PEG10 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18348368 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Packungsgröße:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18348368 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18348368 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00023089B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

PEG10 Polyclonal antibody specifically detects PEG10 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PEG10
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. NP_001035242.1
Gene Alias embryonal carcinoma differentiation regulated, Embryonal carcinoma differentiation-regulated protein, HB-1, KIAA1051EDR, Mammalian retrotransposon-derived protein 2, Mar2, Mart2, MEF3 like 1, MEF3L, MEF3L1, Myelin expression factor 3-like protein 1, paternally expressed 10, Paternally expressed gene 10 protein, retrotransposon gag domain containing 3, Retrotransposon gag domain-containing protein 3, Retrotransposon-derived gag-like polyprotein, retrotransposon-derived protein PEG10, RGAG3MEF3-like protein 1, Ty3/Gypsy-like protein
Host Species Mouse
Immunogen PEG10 (NP_001035242.1, 1 a.a. - 325 a.a.) full-length human protein. MTERRRDELSEEINNLREKVMKQSEENNNLQSQVQKLTEENTTLREQVEPTPEDEDDDIELRGAAAAAAPPPPIEEECPEDLPEKFDGNPDMLAPFMAQCQIFMEKSTRDFSVDRVRVCFVTSMMTGRAARWASAKLERSHYLMHNYPAFMMEMKHVFEDPQRREVAKRKIRRLRQGMGSVIDYSNAFQMIAQDLDWNEPALIDQYHEGLSDHIQEELSHLEVAKSLSALIGQCIHIERRLARAAAARKPRSPPRALVLPHIASHHQVDPTEPVGGARMRLTQEEKERRRKLNLCLYCGTGGHYADNCPAKASKSSPAGNSPAPL
Purification Method Protein G purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23089
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.