missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 1/8 in. O.D., 5 ft

Artikelnummer. 15741049
Change view
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.062 in.
0.080 in.
Packungsgröße:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (English) Inner unitSize
15741049 0.080 in. Each
15701049 0.062 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15741049 Lieferant Trajan Scientific and Medical Lieferanten-Nr. 13030800005F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed specifically for modern LC, LCMS and automation useage. A flexible alternative to stainless steel tubing in high pressure applications, it ensures reproducibility in your chromatography flow rates and results through smooth internal surface along with consistent and tight toleranced IDs

  • Excellent chemical resistance and inert to most commonly used solvents. Exceptions are very caustic reagents, strong acids and bases
  • Bio-inert ad bio-compatible
  • Color coded to industry standards for easy identification of inner diameter
  • Leach-free colorants
  • Smooth inner walls and precise IDs
  • Works well with either polymer fittings as well as stainless steel fittings
  • Can be formed to specific customer needs

Spezifikation

Color Natural
pH Range 2 to 14
Diameter (English) Inner 0.080 in.
Diameter (English) Outer 1/8 in.
Overall Length (English) 5 ft.
Material PEEK
Maximum Pressure 3000 psi (207 bar)
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C

For research use only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.