missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Pedal Container with Lid

Codice prodotto. 11857443
Click to view available options
Closure Color:
Blue
Green
White
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11857443

Marca: Gilac™ G614421

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pedal Container with Lid offers hands-free operation for sanitary disposal.

  • Equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm)
  • Easy to move around
  • Hands-free operation for sanitary disposal
  • Easy to clean
  • Coloured lids for selective waste sorting

Specifica

Capacity (Metric) 100 L
Closure Color White
Capacity (English) 26.4 gal.
Color White
Dimensions (L x W x H) 515 x 477 x 925 mm
Material Polypropylene
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato