missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork PeakServe™ Continuous Paper Hand Towels H5

Product Code. 30243759 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Color:
White
White, Gray
Unit Size:
Pack of 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
30243759 White, Gray Pack of 12
30243719 White Pack of 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30243759 Supplier Tork Supplier No. 100589
Estimated Shipment: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tork PeakServe™: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people.

  • Deliver high-quality performance and softness with our advanced quality Tork PeakServe™ Continuous hand towels.
  • Dry hands quickly - these paper hand towels are 20% more absorbent than Tork PeakServe™ universal quality refills.
  • Make a good impression on guests with the attractive leaf pattern of these paper hand towels.
  • Avoid delays in busy washrooms with our high-capacity dispenser system that ensures hand towels are always available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Hand Towel for Dispenser
Length (English) 7.91 in.
Length (Metric) 20.1 cm
Width (English) 8.86 in.
Width (Metric) 22.5 cm
Color White, Gray
Ply 1-ply
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.