missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDIA2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Product Code. 18352723 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18352723 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18352723 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299080B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PDIA2 Polyclonal antibody specifically detects PDIA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen PDIA2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias Pancreas-specific protein disulfide isomerase, pancreatic protein disulfide isomerase, PDA2, PDI, PDIp, PDIR, protein disulfide isomerase, pancreatic, protein disulfide isomerase-associated 2, protein disulfide-isomerase A2, Rho GDP dissociation inhibitor gamma
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human PDIA2.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Hypoxia
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64714
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.