missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGF-D/SCDGFB Antibody (680018) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30734299 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30734299 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30734299 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB1159M

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

PDGF-D/SCDGFB Monoclonal antibody specifically detects PDGF-D/SCDGFB in Human samples. It is validated for Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen PDGF-D/SCDGFB
Applications Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 680018
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias IEGFMSTP036, Iris-expressed growth factor, PDGF-D, platelet derived growth factor D, SCDGF-BMGC26867, SCDGFBplatelet-derived growth factor D, spinal cord derived growth factor B, Spinal cord-derived growth factor B, spinal cord-derived growth factor-B
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PDGF-DD, Ser250-Arg370, Accession # Q9GZP0.1
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 80310
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.