missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGF-C Antibody (5F12), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18421855 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18421855 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18421855 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP221956MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDGF-C Monoclonal antibody specifically detects PDGF-C in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen PDGF-C
Applications Western Blot, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 5F12
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, Block/Neutralize
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FALLOTEIN, PDGF-C, platelet derived growth factor C, platelet-derived growth factor C, SCDGFSpinal cord-derived growth factor, secretory growth factor-like protein, VEGF-E
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant PDGF-C
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56034
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.