missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE4B Antibody (OTI1D12), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18410807 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18410807 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18410807 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273292MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PDE4B Monoclonal antibody specifically detects PDE4B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDE4B
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI1D12
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias cAMP-specific (phosphodiesterase E4 dunce homolog, cAMP-specific 3'-5'-cyclic phosphodiesterase 4B, cAMP-specific phosphodiesterase-4 B isoform, DKFZp686F2182, Drosophila), dunce-like phosphodiesterase E4, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, MGC126529, PDE32, PDEIVB, phosphodiesterase 4B, cAMP-specific, phosphodiesterase 4B, cAMP-specific (dunce, phosphodiesterase 4B, cAMP-specific (dunce (Drosophila)-homologphosphodiesterase E4), phosphodiesterase E4 dunce homolog
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PDE4B(NP_002591) produced in HEK293T cell.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5142
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.