missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCBP2 Antibody (6E9), Novus Biologicals™

Code produit 18390519 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18390519 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18390519 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00005094M08

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PCBP2 Monoclonal antibody specifically detects PCBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen PCBP2
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 6E9
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH01155
Gene Alias alpha-CP2, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E2, heterogenous nuclear ribonucleoprotein E2, hnRNP E2, hnRNP-E2, HNRPE2, MGC110998, poly(rC) binding protein 2, poly(rC)-binding protein 2
Host Species Mouse
Immunogen PCBP2 (AAH01155, 1 a.a. ~ 362 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDTGVIEGGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGESVKKMREESGARINISEGNCPERIITLAGPTNAIFKAFAMIIDKLEEDISSSMTNSTAASRPPVTLRLVVPASQCGSLIGKGGCKIKEIRESTGAQVQVAGDMLPNSTERAITIAGIPQSIIECVKQICVVMLESPPKGVTIPYRPKPSSSPVIFAGGQDRYSTGSDSASFPHTTPSMCLNPDLEGPPLEAYTIQGQYAIPQPDLTKLHQLAMQQSHFPMTHGNTGFSGIESSSPEVKGYWAGLDASAQTTSHELTIPNDLIGCIIGRQGAKINEIRQMSGAQIKIANPVEGSTDRQVTITGSAASISLAQYLINVRLSSETGGMGSS
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5094
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.