missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PBXIP1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-05982CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PBXIP1 Polyclonal antibody specifically detects PBXIP1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| PBXIP1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 57326 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| Hematopoietic PBX-interacting protein, HPIPpre-B-cell leukemia transcription factor interacting protein 1, pre-B-cell leukemia homeobox interacting protein 1, pre-B-cell leukemia transcription factor-interacting protein 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PBXIP1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido