missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBOX 6, MedChemExpress

Product Code. 16412658
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16412658

Brand: Medchem Express HYU00446

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.

PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.

Specifications

Chemical Name or Material PBOX 6
CAS 290814-68-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H20N2O3
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (84.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)OC4=CC=CC=C4N5C1=CC=C5)N(C)C
Molecular Weight (g/mol) 396.44
Formula Weight 396.44
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.