missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
PBK Monoclonal antibody specifically detects PBK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
| Antigen | PBK |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1676 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gene Alias | Cancer/testis antigen 84, CT84MAPKK-like protein kinase, EC 2.7.12.2, FLJ14385, Nori-3PDZ-binding kinase, PDZ binding kinase, serine/threonine protein kinase, Spermatogenesis-related protein kinase, SPKT-LAK cell-originated protein kinase, TOPKlymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human phospho-PBK [Thr9] (Uniprot #: Q96KB5) |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?