missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBDC1 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18359703
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18359703 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18359703 Lieferant Bio-Techne Lieferanten-Nr. NBP318458

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PBDC1 Polyclonal antibody specifically detects PBDC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PBDC1
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 20 ug/mg lysate
Formulation Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Gene Alias chromosome X open reading frame 26, hypothetical protein LOC51260, MGC874,2610029G23Rik
Host Species Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between Between 1 and 50..
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51260
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.