missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax7 Antibody (PAX7/7079R), DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18338893 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18338893 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18338893 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314034R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Pax7 Monoclonal antibody specifically detects Pax7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pax7
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PAX7/7079R
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ37460, HuP1, paired box 7, paired box gene 7, paired box homeotic gene 7, paired box protein Pax-7, paired domain gene 7, PAX7 transcriptional factor, PAX7B, RMS2
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (aa301-505) of human Pax7 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23759)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5081
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.