missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paroxetine EP Impurity G (Paroxetine USP Related Compound E) as Hydrochloride, Mikromol™
Descripción
Paroxetine EP Impurity G (Paroxetine USP Related Compound E) as Hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride |
| CAS | 1012886-75-7 |
| Analyte or Component Names | 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H14 F N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP), Paroxetine Imp. G (EP), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP) as Hydrochloride, Paroxetine Related Compound E as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC Name | 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine;hydrochloride |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?