missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paracetamol EP Impurity J (Acetaminophen USP Related Compound J), Mikromol™

Product Code. 17904336
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
25mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17904336

Marke: Mikromol MM0042.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Paracetamol EP Impurity J (Acetaminophen USP Related Compound J)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-Chloroacetanilide
CAS 539-03-7
Analyte or Component Names 4-Chloroacetanilide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H8 Cl N O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym N-(4-Chlorophenyl)acetamide (4-Chloroacetanilide), N-(4-Chlorophenyl)acetamide, Paracetamol Imp. J (EP), 4-Chloroacetanilide, Acetaminophen USP Related Compound J, Acetaminophen USP RC J, SKF-8835, USP Acetaminophen Related Compound J, Ph Eur Paracetamol Impurity J, Acetaminophen Related Compound J, Paracetamol Impurity J
InChI Formula InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name N-(4-chlorophenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 169.61
Quantity 100 mg
Formula Weight 169.0294 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt