missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAPSS2 Antibody (OTI3H10) [PE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30688217 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30688217 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30688217 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP344688PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

PAPSS2 Monoclonal antibody specifically detects PAPSS2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen PAPSS2
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI3H10
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, ATP sulfurylase/adenosine 5'-phosphosulfate kinase, ATPSK2ATP sulfurylase/APS kinase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthethase 2, EC 2.7.1.25, PAPS synthase 2, PAPS synthetase 2, PAPSS 2, SK 2, SK2, Sulfurylase kinase 2,3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate synthase 2
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-247 of human PAPSS2(NP_004661) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9060
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.