missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pallidin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-37913-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pallidin Polyclonal antibody specifically detects Pallidin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Pallidin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA | |
| PALLID, pallid (mouse) homolog, pallidin, Pallid protein homolog, pallidin, pallidin homolog (mouse), PAsyntaxin 13 binding protein 1, Syntaxin 13-interacting protein, syntaxin 13-interacting protein pallid | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-170 of human Pallidin (NP_036520.1).,, Sequence:, MSVPGPSSPDGALTRPPYCLEAGEPTPGLSDTSPDEGLIEDLTIEDKAVEQLAEGLLSHYLPDLQRSKQALQELTQNQVVLLDTLEQEISKFKECHSMLDINALFAEAKHYHAKLVNIRKEMLMLHEKTSKLKKRALKLQQKRQKEELEREQQREKEFEREKQLTARPAK | |
| 100 μL | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 26258 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur