missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PACS2 Polyclonal antibody specifically detects PACS2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PACS2 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FLJ25488, KIAA0602phosphofurin acidic cluster sorting protein 1-like, PACS1L, PACS1-like protein, PACS-2, phosphofurin acidic cluster sorting protein 2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | PACS2 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human PACS2. The immunogen is located within amino acids 330 - 380 of PACS2. Amino Acid Squence: ARSHKEPPSPADVPEKT |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?