missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAC-1, MedChemExpress

Product Code. 16491887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16491887 50 mg 50mg
16465728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16491887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13523

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.

PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.

Spécification

Chemical Name or Material PAC-1
CAS 315183-21-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H28N4O2
Quantity 50 mg
Synonym Procaspase activating compound 1
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=CC(CC=C)=C1O)CN2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2
Molecular Weight (g/mol) 392.49
Formula Weight 392.49
Percent Purity 98.34%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.