missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p53 AIP1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18401242 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18401242 25 μL 25µL
18467441 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18401242 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP21346525ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

p53 AIP1 Polyclonal antibody specifically detects p53 AIP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p53 AIP1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gene Alias p53AIP1, p53-regulated apoptosis-inducing protein 1, tumor protein p53 regulated apoptosis inducing protein 1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: MGSSSEASFRSAQASCSGARRQGLGRGDQNLSVMPPNGRAQTHTPGWVSDPLVLGAQVHGGC
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, DNA Repair
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 63970
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.