missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p38 gamma/SAPK3 Antibody (2C1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals H00006300-M04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
p38 gamma/SAPK3 Monoclonal antibody specifically detects p38 gamma/SAPK3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| p38 gamma/SAPK3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| EC 2.7.11, ERK3, ERK-6, ERK6MAPK 12, Extracellular signal-regulated kinase 6, MAP kinase 12, MAP kinase p38 gamma, mitogen-activated protein kinase 12, mitogen-activated protein kinase 3, Mitogen-activated protein kinase p38 gamma, P38GAMMA, PRKM12, SAPK-3, SAPK3EC 2.7.11.24, Stress-activated protein kinase 3 | |
| MAPK12 (AAH15741, 251 a.a. ~ 367 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QRLQSDEAKNYMKGLPELEKKDFASILTNASPLAVNLLEKMLVLDAEQRVTAGEALAHPYFESLHDTEDEPQVQKYDDSFDDVDRTLDEWKRVTYKEVLSFKPPRQLGARVSKETPL | |
| 0.1 mg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 6300 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry | |
| 2C1 | |
| Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| AAH15741 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido