missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P2X2/P2RX2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£381.00
Specifications
| Antigen | P2X2/P2RX2 |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
Description
P2X2/P2RX2 Polyclonal specifically detects P2X2/P2RX2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| P2X2/P2RX2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| NP_001158306 | |
| 22953 | |
| Synthetic peptide towards P2X2. Peptide sequence EHKVWDVEEYVKPPEGGSVVSIITRIEVTPSQTLGTCPESMRVHSSTCHL. | |
| Primary |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| ATP receptor, MGC129601, P2X purinoceptor 2, P2X2P2X Receptor, subunit 2, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 2 | |
| P2RX2 | |
| IgG | |
| 43 kDa |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit