missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P2RX4, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00005025-D01P.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MAGCCAALAAFLFEYDTPRIVLIRSRKVGLMNRAVQLLILAYVIGWVFVWEKGYQETDSVVSSVTTKVKGVAVTNTSKLGFRIWDVADYVIPAQEENSLFVMTNVILTMNQTQGLCPEIPDATTVCKSDASCTAGSAGTHSNGVSTGRCVAFNGSVKTCEVAAWCPVEDDTHVPQPAFLKAAENFTLLVKNNIWYPKFNFSKRNILPNITTTYLKSCIYDAKTDPFCPIFRLGKIVENAGHSFQDMAVEGGIMGIQVNWDCNLDRAASLCLPRYSFRRLDTRDVEHNVSPGYNFRFAKYYRDLAGNEQRTLIKAYGIRFDIIVFGKAGKFDIIPTMINIGSGLALLGMATVLCDIIVLYCMKKRLYYREKKYKYVEDYEQGLASELDQSpecifica
| P2RX4 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_002560.2 | |
| P2RX4 | |
| P2RX4 (NP_002551.2, 1 a.a. ∼ 388 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 5025 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 4 | |
| P2X4/P2X4R | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto