missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p120-catenin Mouse anti-Human, Clone: CTNND1/4501, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
£377.00
Specifikationer
| Antigen | p120-catenin |
|---|---|
| Clone | CTNND1/4501 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Beskrivning
p120-catenin Monoclonal specifically detects p120-catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| p120-catenin | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1500 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
| CTNND1/4501 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN | |
| Recombinant fragment (around aa138-276) of human p120-catenin (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel