missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p120-catenin Antibody (rCTNND1/6903), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18361432
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18361432 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18361432 Lieferant Bio-Techne Lieferanten-Nr. NBP314009JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p120-catenin
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rCTNND1/6903
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa868-968) of human p120-catenin (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O60716)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1500
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.