missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Ethylphenol-d9, TRC

Product Code. 30371024
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30371024 50 mg
30382692 100 mg
30371677 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Produktkod. 30371024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92573250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2241872-74-0
Molecular Formula C8HD9O
Molecular Weight (g/mol) 131.22
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 4-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)phen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Ethylphenol-d9, 4-Ethylphenol-D9, p-Ethylphenol-d9
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D
Formula Weight 131.1297
Chemical Name or Material p-Ethylphenol-d9
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.