missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ OXPAT Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18338493 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
18338493 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18338493 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP317192PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 440503
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 27 kDa
Quantity 100 μg
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias lipid storage droplet protein 5, LSDA5, LSDP5, MLDP, OXPAT, perilipin 5, perilipin-5
Gene Symbol PLIN5
Research Category Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein OXPAT
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.